Learn More
Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Boxes
Codice prodotto. 11374015 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted (Blue, Red, Yellow)
White
Altezza (sistema metrico):
5 cm
7.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11374015 White 5 cm pezzi 12
11394015 White 7.5 cm pezzi 12
12305043 Assorted (Blue, Red, Yellow) 5 cm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11374015 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS2860A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.95€
    31.93€ / pezzi 12
    Risparmia 5.02€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Select the size of the box required and match the partition to your tube requirements. Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Boxes are constructed from cardboard with vent holes to allow air circulation.
  • Store in LN2, or in mechanical freezers
  • Colors allow for easy identification and sorting purposes
  • Bottom vent holes to allow quicker circulation and removal of cold air, vapor or LN2
  • All box footprints are 133 x 133mm, select from two different heights
  • Partitions must be ordered separately
Specifica
Colore White
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Capacità 1.5 to 2 mL Tubes
Include Lid
Quantità 12/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133x 50 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5 cm