Learn More
Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Boxes
Codice prodotto. 11394015 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted (Blue, Red, Yellow)
White
Altezza (sistema metrico):
5 cm
7.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11394015 White 7.5 cm pezzi 12
12305043 Assorted (Blue, Red, Yellow) 5 cm pezzi 12
11374015 White 5 cm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11394015 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS2860B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    34.60€ / pezzi 12
    Risparmia 5.40€
    13% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Select the size of the box required and match the partition to your tube requirements. Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Boxes are constructed from cardboard with vent holes to allow air circulation.
  • Store in LN2, or in mechanical freezers
  • Colors allow for easy identification and sorting purposes
  • Bottom vent holes to allow quicker circulation and removal of cold air, vapor or LN2
  • All box footprints are 133 x 133mm, select from two different heights
  • Partitions must be ordered separately
Specifications
Colore White
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Capacità 1.5 to 2 mL Tubes
Include Lid
Quantità 12/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 75 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 7.5 cm