Learn More
Heathrow Scientific™ Partitions for Cryogenic Vial Boxes
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- For use with Cryogenic Vial Boxes
- Cardboard construction
- Fits 1.5/2.0mL tubes
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box Partition |
| Capacità | 81 (1.5 to 2 mL Tubes) |
| Quantità | 12/Pk. |
| Array di provette | 9 x 9 |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 12 mm |