Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Sensors
Codice prodotto. 10590275 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.2/2.0 Cryo Tubes in CryoMed
4.0/5.0 Cryo Tubes in CryoMed
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10590275 4.0/5.0 Cryo Tubes in CryoMed Pezzo
10061204 1.2/2.0 Cryo Tubes in CryoMed Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10590275 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4000386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.96€
    569.00€ / pezzi 1
    Risparmia 52.96€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Improve the functionality of Thermo Scientific™ Cryomed™ controlled-rate freezers with these CryoMed Sensors.
Features:
  • Thermocouple sensors for cryo tubes, sheath straw and vial samples
  • Includes male plug
Recommended for:
Controlled-rate freezing applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Thermocouple Sensor
Tipo Thermocouple Sensor
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4.0/5.0 Cryo Tubes in CryoMed
Tipo di spina Male
Capacità Cryo Tube, Sheath Straw, Vial