Learn More
- Home
- Products
- Cold Storage Products
- Refrigerator and Freezer Accessories
- Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers
Codice prodotto. 17843394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Capacità:
Bags (25 mL)
Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)
Fenwal 4R5462 Bags (500 mL)
Fenwal 4R9951 Bags (50 mL)
Gambro DF-200 Bags (500 mL)
Gambro DF-700 Bags (700 mL)
Vials (2 mL)
Tipo:
Canister
Canister Cane Storage, Vapor Phase
Frames, Liquid Phase
Frames, Vapor Phase
Platform Divider
Sliding Canister
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
pezzi 6
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Tipo | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 17843394 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-700 Bags (700 mL) | Canister | - |
| 11841200 | CryoPlus 3 | Gambro DF-200 Bags (500 mL) | Platform Divider | Pezzo |
| 11851200 | CryoPlus 3 | Gambro DF-700 Bags (700 mL) | Platform Divider | Pezzo |
| 11861200 | CryoPlus 4 | Gambro DF-200 Bags (500 mL) | Platform Divider | Pezzo |
| 11857993 | CryoPlus 2 | Fenwal 4R5462 Bags (500 mL) | Platform Divider | Pezzo |
| 10705725 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 Bags (500 mL) | Canister | Pezzo |
| 10091584 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5461 Bags (250 mL) | Canister | Pezzo |
| 10386764 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 Bags (500 mL) | Canister | Pezzo |
| 15549251 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 Bags (500 mL) | Canister | Pezzo |
| 15542066 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-700 Bags (700 mL) | Canister | 1 set |
| 11821200 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 Bags (500 mL) | Frames, Liquid Phase | Pezzo |
| 11831200 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 Bags (500 mL) | Frames, Liquid Phase | Pezzo |
| 15700797 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5461 Bags (250 mL) | Frames, Liquid Phase | Pezzo |
| 11847993 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 Bags (500 mL) | Frames, Liquid Phase | Pezzo |
| 15511701 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Vials (2 mL) | Canister Cane Storage, Vapor Phase | Pezzo |
| 12790348 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Bags (50 mL) | Canister | Pezzo |
| 15247476 | CryoPlus 1 | Fenwal 4R9951 Bags (50 mL) | Platform Divider | Pezzo |
| 15227476 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Bags (50 mL) | Frames, Vapor Phase | pezzi 6 |
| 15366524 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Bags (50 mL) | Frames, Liquid Phase | Pezzo |
| 15855232 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Bags (25 mL) | Sliding Canister | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17843394
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
4000333
-
74.48€
65.17€ / pezzi 1
Risparmia 9.31€
12% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Maximize capacity and protect sample integrity. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers are for use with CryoPlus LN2 cryopreservation storage systems. Ideal for storing blood, blood components and bone marrow.
Frames (liquid)
- 50mL bag capacity, Fenwal 4R9951, holds 7 canisters
- 250mL bag capacity, Fenwal 4R5461, holds 4 canisters
- 500mL bag capacity, Fenwal 4R5462, holds 4 canisters
- 500mL bag capacity, Gambro DF-200, holds 4 canisters
- 700mL bag capacity, Gambro DF-700, holds 4 canisters
Canisters
- 50mL bag capacity, Fenwal 4R9951, swing arm canister
- 250mL bag capacity, Fenwal 4R5461, sliding canister
- 500mL bag capacity, Fenwal 4R5462, sliding canister
- 500mL bag capacity, Gambro DF-200, sliding canister
- 500mL bag capacity, Gambro DF-200, swing arm canister
- 700mL bag capacity, Gambro DF-700, sliding arm canister
- 700mL bag capacity, Gambro DF-700, swing arm canister
Platform Dividers
- 50mL Fenwal 4R9951 for frames and canisters
- 250mL Fenwal 4R5461 for frames and canisters
- 500mL Fenwal 4R5462 for frames and canisters
- 500mL Gambro DF-200 for frames and canisters
- 700mL Gambro DF-700 for frames and canisters
Specifica
Specifica
| Tipo | Canister |
| Capacità (sistema metrico) | 700 mL |
| Door Style | Sliding |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CryoPlus 1, 2, 3, 4 |
| Capacità | Gambro DF-700 Bags (700 mL) |