Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Storage Systems
Codice prodotto. 17429263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
90 L
200 L
340 L
552 L
Tensione:
200/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tensione Dimensione della confezione
17429263 340 L 200/230 V Pezzo
11746509 90 L 200/230 V Pezzo
15831578 200 L 200/230 V Pezzo
10365854 552 L 200/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17429263 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 7405TF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31669.02€
    30000.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1669.02€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Increase valuable laboratory storage space with these cryogenic storage systems.
Increase valuable laboratory storage space with Thermo Scientific™ CryoPlus™ Storage Systems, which store up to 38,500 vials (2.0 mL). The ideal combination of liquid nitrogen, storage reliability and microprocessor technology, the CryoPlus Series LN2 Storage System provides precise and accurate control over all parameters without complicated programming.
Key Features
  • 16 preset audible and visual alarm combinations provide maximum product protection
  • Automatic defogger incorporated into the manual fill index to improve visibility during retrieval
  • Liquid level sensor and fill port within vacuum space, for maximum storage and sensor protection
  • Front-mounted key lock and rear-mounted recessed power switch; control panel can also be locked
  • Temperature sleeve (included) provides colder temperatures and efficient vapor phase operation
Microprocessor Control
  • Precise liquid level control with over 16 parameters; with autofill system
  • Control panel mounted on top for convenient access and easy touchpad programming
  • Digital temperature display sensor located under the lid; this indicates the highest temperature reading inside the tank
  • 24 tricolor LEDs continuously display actual liquid nitrogen level and high-level/low-level setpoints
  • Alarm contacts for remote monitoring of storage tank conditions
Durable Construction
  • Low-profile tank with vacuum-insulated, stainless-steel chamber
  • Counterbalanced lid with foamed-in-place, high density polyurethane insulation; dedicated vent; 100% clearance
  • Two independent, flexible lid gaskets reduce moisture migration into the chamber
  • Heavy-duty casters
  • 2mL vials based on rack configuration
Ordering Information:
Optional racks, canisters, frames and risers allow you to create an organized inventory system that provides optimum storage in liquid or vapor phase. Contact your Customer Service Representative for details.
Includes:
CryoPlus 1 has 0.5in. 45° flare, 4ft. (1.2m) flexible hose. CryoPlus 2, 3, and 4 come with 0.5in. 45° flare, 6ft. (1.8m) flexible hose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Auto-Fill LN2 Cryo
Capacità (sistema imperiale) 12.007 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 340 L
No. of Doors 1
Materiale camera Stainless Steel
Isolamento Polyurethane
Dimensioni esterne (L x P x A) 41.5 x 34.5 x 41 in. (105.4 x 87.6 x 104.1 cm)
Depth (English) Interior 27.5 in.
Depth (Metric) Interior 69.9 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 41 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 104.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 41.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 105.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 34.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 87.6 cm
Diametro (sistema imperiale) 31 in.
Diametro (sistema metrico) 78.7 cm
Opzioni di monitoraggio Remote Alarm Contacts
Tensione 200/230 V
Requisiti elettrici 200 - 230 V 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Capacità del criotubo 22,100 to 24,000
Peso di spedizione (sistema imperiale) 550 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 249 kg
Peso (sistema imperiale) 416 lb.
Peso (sistema metrico) 188.7 kg
Capacità Vials (38,500 x 2 mL)