Learn More
CELLPATH CRYOSPRAY FREEZER SPRAY
Codice prodotto. 30226282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
175 g
Dimensione della confezione:
175g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30226282 175 g 175g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30226282 Fornitore CELLPATH N. del fornitore KNA017300A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75€
    14.47€ / 175g
    Risparmia 22.28€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
CryoSpray Freezer Spray is specially formulated to rapidly freeze fresh biopsy material removing the risk of morphological damage due to ice crystal formulation. It is supplied in a compact aluminium can that is easy to handle, with a nozzle that ensures accurate direction of the freezing jet.
  • Key Benefits:
  • CFC free
  • Compact size
  • Excellent cooling properties
  • Directable jet enables precise control
  • Ideal for paraffin blocks and fresh tissue specimens
Specifica
Product Type Freezer Spray
Quantità 175 g
Identificativo prodotto
  • CRYOSPRAY FREEZER SPRAY - 175g
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Aerosol infiammabili e non infiammabili Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H229-Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P251-Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
  • P410+P412-Proteggere dai raggi solari Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cryospray