Learn More
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Codice prodotto. 16496869 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1.0 mL
1.5 mL
2.0 mL
4.0 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sí
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità unitSize
16496869 1.5 mL Non-sterile pezzi 480
16476869 0.5 mL Non-sterile pezzi 960
16486869 1.0 mL Non-sterile pezzi 960
16406879 2.0 mL Non-sterile pezzi 480
16416879 4.0 mL Non-sterile pezzi 480
16426879 0.5 mL Sí pezzi 960
16436879 1.0 mL Sí pezzi 960
16446879 1.5 mL Sí pezzi 480
16456879 2.0 mL Sí pezzi 480
16466879 4.0 mL Sí pezzi 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 16496869 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030079426
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le Eppendorf CryoStorage Vials sfruttano una codifica a 3 livelli del SafeCode system (datamatrix code, barcode e testo in chiaro) per consentire un'identificazione sicura dei campioni. Fino a 96 provette pre-etichettate sono già pre-sistemate in rack e pretappate (da 0,5 mL a 4,0 mL) per applicazioni di conservazione.
  • è codifica a 3 livelli per un'identificazione sicura del campione
  • La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura dei codici in condizioni di sicurezza fino al 30 % dei codici danneggiati
  • Intervallo di temperatura: -196 °C (fase del gas di LN2) a +121 °C
  • Realizzato da un polipropilene vergine d'alta qualità nella camera bianca di classe VIII per la massima purezza del campione
  • Pre tappate e pre-sistemate in rack per un utilizzo conveniente.
  • Ulteriori informazioni sulle provette sono riportate nella Eppendorf website per finalità di documentazione
  • Importazione diretta in Eppendorf eLABInventory e eLABJournal software per un utilizzo conveniente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
N. per confezione 48
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Codice a barre 2D SafeCode
Quantità 480 (10 Racks of 48 Vials)
Product Type Coded Cryobank Vial System