Descrizione
- Part of Eppendorf CryoStorage Vials
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Quantità | 10 Pk. |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Cryogenic Vial Rack |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Withstand Temperature (Metric) | -80°C |