Learn More
Eppendorf™ CryoStorage Vial Racks (empty)
Codice prodotto. 31759474 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2.0 mL
4.0 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31759474 1.5 mL pezzi 10
31759473 0.5 mL pezzi 10
31759471 1 mL pezzi 10
31759470 2.0 mL pezzi 10
31759472 4.0 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 31759474 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030119274
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Accessory for Eppendorf CryoStorage Vials
  • Part of Eppendorf CryoStorage Vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Quantità 10 Pk.
Materiale Polypropylene
Product Type Cryogenic Vial Rack
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Withstand Temperature (Metric) -80°C
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.