Learn More
Thermo Scientific™ Pennarelli e penne indelebili Cryoware
Codice prodotto. 10314551
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti (rosso, blu, verde, nero)
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 4
N. per custodia:
4
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione N. per custodia
10314551 Assortiti (rosso, blu, verde, nero) pezzi 4 -
11361775 Assortiti (rosso, blu, verde, nero) pezzi 4 -
10584561 Nero pezzi 10 10
10772711 Nero pezzi 4 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10314551 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63130010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.90€
    27.33€ / pezzi 4
    Risparmia 12.57€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I pennarelli e le penne indelebili Cryoware Thermo Scientific™ consentono di identificare in modo permanente i campioni e le scatole per conservazione.
I pennarelli e le penne indelebili Cryoware Thermo Scientific™ consentono di annotare in modo permanente i campioni e le scatole di conservazione grazie alla capacità di sopportare temperature di stoccaggio fredde.
 Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile punta Extra Fine (Green is Fine)
Product Type Permanent Marking Pen
Colore Assortiti (rosso, blu, verde, nero)
Descrizione Set di pennarelli Nalgene Cryoware
N. per confezione 4
Quantità 4 Pk.