Learn More
Cryptotanshinone, TRC
Codice prodotto. 30356478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356478 25 mg 25mg
30365240 500 mg -
30355740 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30356478 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC82748025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35825-57-1
Formula molecolare C19 H20 O3
Molecular Weight (g/mol) 296.36
Sinonimo Phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, 1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl-, (1R)-, Phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, 1,2,6,7,8,9-hexahydro-1,6,6-trimethyl-, (R)- (8CI), (15R)-Cryptotanshinone, (1R)-1,2,6,7,8,9-Hexahydro-1,6,6-trimethylphenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Cryototanshinone, Cryptotanshinon, Cryptotanshinone, Tanshinone c
IUPAC Name (1R)-1,6,6-trimethyl-2,7,8,9-tetrahydro-1H-naphtho[1,2-g][1]benzofuran-10,11-dione
SMILES C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
Specifica
Materiale o nome chimico Crypto-Tanshinone
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Peso formulazione 296.1412