Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Pump Tubing with 3-stop Configuration
Descrizione
- Over 1,000 hour pump tubing life at 0 psi
- Over 600 hour pump tubing life at 10 psi
- Extremely low particle spallation
- Contains no BPA or phthalates
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Class VI, ISO 10993, FDA |
| Codice colore | Orange/Blue |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.01 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Materiale | Tygon S3 E-LFL |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.08 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.05 mm |
| Overall Length (English) | 15 in. |
| Overall Length (Metric) | 381 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.04 in. |
| Vedi altri risultati |