Learn More
Multiroir Controlec™ Crystal Multiroir Modular Drawer
Codice prodotto. 30486999
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30486999 5 L pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30486999 Fornitore Multiroir Controlec™ N. del fornitore 11108MU05000C
Spedizione stimata: 11-12-2026
Perfectly modular and combinable. Multiroir Controlec™ Crystal Multiroir Modular Drawer combines exceptional transparency, high impact resistance and the possibility for autoclave sterilization.
  • Perfectly modular and stackable—combinable on all four sides
  • Interchangeable drawers and sleeves
  • Made of high transparency polycarbonate for easy viewing
  • Strong and sturdy with high resistance to shocks and UV
  • Can be sterilized in an autoclave for use in sterile/cleanroom environments
  • Integrated under-grip handle made of the plastic material
  • Large single drawer and sleeve with capacity of 5 liters
  • Identical size sleeve with 2 small drawers also available
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Certificazione/Conformità Compliance with European standards 
Colore chiusura Transparent
Tipo di chiusura Under-Grip Handle
Colore Transparent
Materiale Polycarbonate
Forma Rettangolare
Include Drawer and sleeve
N. di comparti 1
Sovrapponibile Yes
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 355 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 320 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 185 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 172 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 101 mm
Altezza (sistema metrico) interno 92 mm