Learn More
Multiroir™ Scatole per stoccaggio in polistirene cristallo
Codice prodotto. 11758361
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 48 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 230 x 72 mm
315 x 45 mm (L x H)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
11758361 178 x 45 mm (L x H) Pezzo
11734591 228 x 178 x 48 mm Pezzo
11724591 315 x 230 x 72 mm Pezzo
11744591 228 x 178 x 72 mm Pezzo
11714591 315 x 45 mm (L x H) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11758361 Fornitore Multiroir™ N. del fornitore 42051
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Multiroir™ Crystal Polystyrene Minimax Storage Boxes for your storage and transport needs. The clear, glass-like polystyrene enables you to view your contents clearly from the outside. The boxes are delivered complete with a separator kit for additional organization of contents.
  • Transparent as glass
  • Delivered complete with separator kit
  • Various capacities
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Polistirene minimax
Forma Rettangolare
Product Type Scatola Minimax A6/40
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 178 x 45 mm (L x H)
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm