Learn More
Multiroir™ Scatole per stoccaggio in polistirene cristallo
Use Multiroir™ Crystal Polystyrene Minimax Storage Boxes for your storage and transport needs. The clear, glass-like polystyrene enables you to view your contents clearly from the outside. The boxes are delivered complete with a separator kit for additional organization of contents.
16.05€ - 53.50€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Polistirene minimax |
Forma | Rectangle |
Product Type | Scatola Minimax A6/40 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11734591
|
Multiroir™
42031 |
228 mm | 48 mm |
24.25€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11714591
|
Multiroir™
42009 |
315 mm | 48 mm |
47.10€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11758361
|
Multiroir™
42051 |
178 mm | 45 mm |
16.05€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11724591
|
Multiroir™
42013 |
315 mm | 72 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11744591
|
Multiroir™
42035 |
228 mm | 72 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Transparent as glass
- Delivered complete with separator kit
- Various capacities
Specifica
Trasparente | |
Polistirene minimax | |
Rectangle | |
Scatola Minimax A6/40 |