Learn More
Multiroir™ Scatola per laboratorio in polistirene cristallo
Codice prodotto. 11712944
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.09 l
0.2 l
0.42 l
1.3 l
3.7 l
10.85 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11712944 0.09 l pezzi 10
11722944 0.2 l pezzi 10
11732944 0.42 l pezzi 10
11742944 1.3 l Pezzo
11762944 10.85 l Pezzo
11752944 3.7 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11712944 Fornitore Multiroir™ N. del fornitore 45101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.97€
    19.35€ / pezzi 10
    Risparmia 36.62€
    65% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste scatole soddisfano le diverse esigenze di conservazione. Le scatole per laboratorio in polistirene cristallino Multiroir™ sono ideali per la conservazione, lo stoccaggio e la presentazione dei prodotti. Sono realizzate in polistirene cristallino, un materiale resistente ottenuto mediante la polimerizzazione del monomero stirene CH2 = CH-Ph.
  • Transparent, stackable and highly resistant to UV
  • Integrated Label holder
  • Chemically inert plastic
  • Food contact quality
  • Funds and above have male-female reliefs that lock stacking and provide perfect storage stability
  • The tight tolerances of the fitting of the cover on the base ensure a good seal
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.09 l
Colore Trasparente
Materiale Polistirene cristallo
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione, lo stoccaggio e la presentazione di prodotti
Product Type Scatola di trasferimento per laboratorio
Quantità 10/Pk.
Dimensioni (L x P x A) L 60 x H 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 55 mm
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Altezza (sistema metrico) interno 43 mm
Peso (sistema metrico) 0.03 kg