Learn More
Multiroir™ Scatola per laboratorio in polistirene cristallo
Descrizione
- Transparent, stackable and highly resistant to UV
- Integrated Label holder
- Chemically inert plastic
- Food contact quality
- Funds and above have male-female reliefs that lock stacking and provide perfect storage stability
- The tight tolerances of the fitting of the cover on the base ensure a good seal
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.2 l |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polistirene cristallo |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione, lo stoccaggio e la presentazione di prodotti |
| Product Type | Scatola di trasferimento per laboratorio |
| Quantità | 10/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | L 60 x H 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) interno | 85 mm |
| Vedi altri risultati |