Learn More
Multiroir™ Scatola per laboratorio in polistirene cristallo
Codice prodotto. 11742944
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.09 l
0.2 l
0.42 l
1.3 l
3.7 l
10.85 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11742944 1.3 l Pezzo
11712944 0.09 l pezzi 10
11722944 0.2 l pezzi 10
11732944 0.42 l pezzi 10
11762944 10.85 l Pezzo
11752944 3.7 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11742944 Fornitore Multiroir™ N. del fornitore 45104
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste scatole soddisfano le diverse esigenze di conservazione. Le scatole per laboratorio in polistirene cristallino Multiroir™ sono ideali per la conservazione, lo stoccaggio e la presentazione dei prodotti. Sono realizzate in polistirene cristallino, un materiale resistente ottenuto mediante la polimerizzazione del monomero stirene CH2 = CH-Ph.
  • Transparent, stackable and highly resistant to UV
  • Integrated Label holder
  • Chemically inert plastic
  • Food contact quality
  • Funds and above have male-female reliefs that lock stacking and provide perfect storage stability
  • The tight tolerances of the fitting of the cover on the base ensure a good seal
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.3 l
Tipo di chiusura Slip Lid
Colore Trasparente
Materiale Polistirene cristallo
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione, lo stoccaggio e la presentazione di prodotti
Product Type Scatola di trasferimento per laboratorio
Quantità 1/Pk.
Dimensioni (L x P x A) L 120 x H 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 175 mm
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema metrico) interno 65 mm
Peso (sistema metrico) 0.2 kg