Learn More
Crystal Violet, ACS, 90+%
Codice prodotto. 11308107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11308107 25 g 25g
11318107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11308107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022866.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, an alcohol denaturant, a biological stain, a textile dye and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 548-62-9
Formula molecolare C25H30ClN3
Molecular Weight (g/mol) 407.986
Numero MDL MFCD00011750
InChI Key ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Crystal Violet
Punto di fusione ∼215°C (decomposition)
Numero UN UN3077
Beilstein 4077708
Indice di Merck 14,4395
Informazioni di solubilità Soluble in water and chloroform. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 407.99
Percent Purity ≥90%
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Crystal Violet, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.