Learn More
Crystal Violet, ACS, 90+%
Codice prodotto. 11318107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11318107 100 g 100g
11308107 25 g 25g
2 options
Codice prodotto. 11318107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022866.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, an alcohol denaturant, a biological stain, a textile dye and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 548-62-9
Formula molecolare C25H30ClN3
Molecular Weight (g/mol) 407.986
Numero MDL MFCD00011750
InChI Key ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Crystal Violet
Punto di fusione ∼215°C (decomposition)
Numero UN UN3077
Beilstein 4077708
Indice di Merck 14,4395
Informazioni di solubilità Soluble in water and chloroform. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Peso formulazione 407.99
Percent Purity ≥90%
Grado ACS
Quantità 100 g
Forma fisica Powder