missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Crystal Violet, Cation-based Violet Dye, Powder, 25 g
Descrizione
- Molecular Weight: 408 Da
- Form: Powder
- Composition: 100% Crystal Violet
- Applications: Histological stain for Gram-positive bacteria and DNA; interacts with aqueous KI-I2 during Gram staining to produce a precipitate
- Biological Activity: Demonstrates antibacterial, antifungal, and anthelmintic effects in vivo
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% Crystal violet |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Formato | Bottle |
| Forma | Powder |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Gram-positive bacteria, DNA |
| Quantità | 25 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gram staining, Histological staining |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?