Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Soluzione di cristalvioletto
Descrizione
- Pro-Lab Diagnostics offers an extensive range of ready-to-use and concentrated microbiological staining solutions
- Solutions come in a selection of convenient and economical sizes.
- All stains are manufactured in accordance with all current regulatory requirements
- CE labelled
Specifica
Specifica
| Tipo di soluzione | Reagente |
| Quantità | 2 l |
| Certificazione/Conformità | (CE) n. 1907/2006, Allegato II, (UE) n. 453/2010, marchio CE |
| Formato | Liquido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colorazione di Gram |
| Colore | Viola scuro |
| Composizione | Etanolo, C.I. viola di base 3, metanolo |
| Requisiti di stoccaggio | <20 °C |
| Tipo di colore | Colorazione di Gram |
| Product Type | Crystal Violet |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- crystal violet
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. basicviolet 3 withof Michler's ketone,methanol