Learn More
Crystal Violet, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15307390 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15307390 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15307390 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229640050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Crystal Violet
Punto di fusione 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Formula molecolare C25H30ClN3
Sinonimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Informazioni di solubilità Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI Key ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Peso formulazione 407.99
Perdita all'essiccatura 9% max. (110°C)
Grado Pure
Quantità 5 kg