Learn More
Witeg™ Crystallizing Dish without Spout
Codice prodotto. 11867860
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11867860 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11867860 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 5 536 100 B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.52€
    5.13€ / pezzi 1
    Risparmia 1.39€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 08-02-2027
Ideal for storage, crystallization, evaporation and other common laboratory applications.
  • Without spout
  • Manufactured from clear borosilicate glass
  • 70 mm diameter, 40 mm height
  • Provided in packs of 10
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Forma Round
Tipo Crystallizing Dish
Da utilizzare con (applicazione) Crystallizing, evaporation, storage
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm