Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC-G Two-Door Four-Window Safety Chemical Storage Cabinets
Codice prodotto. 15921930 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Colore:
Anthracite Gray, Warning Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15921930
Marca: Asecos™ 3049604030518
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For the safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
  • Robust construction and longevity – sturdy all-welded construction for high industrial requirements
  • High-quality, scratch-resistant outer body
  • Double-walled door construction
  • In accordance with TRGS 510
  • Available with double or single wing doors with fixed windows
  • Modern bicolor design – body in light gray, wing doors in a variety of colors
  • Ventilation – ready for connection to a technical exhaust system (DN 75), natural ventilation at the cabinet bottom
  • Adjusting aids are integrated in the cabinet base, fast and effective compensation for uneven floors
  • Interior equipment available includes pull-out shelves and bottom collecting sumps
  • Powder-coated textured surface
  • No unauthorized use – doors lockable with cylinder locking, integrated into the turning handle
Specifica
Configurazione 6 x 30 kg/33 L powder-coated sheet steel pull-out shelves with PP sump
Dimensioni interne (L x P x A) 493 x 996 x 1835 mm
Dimensioni (P x L x A) 520 x 1055 x 1950 mm
Door Style Wing, 4 Windows
Da utilizzare con (applicazione) Storage of non-flammable chemicals and toxic substances
Capacità portata carico 600 kg
N. di sportelli 2
N. di ripiani 6
Tipo di ripiano Pull-out shelf
Rivestimento superficiale Powder-coated
Peso (sistema metrico) 175 kg
Colore Anthracite Gray, Warning Yellow
Profondità (sistema imperiale) esterno 20.47 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 76.77 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 1835 mm
Materiale Steel
Product Type Safety Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 41.54 in.