Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC One-Door Safety Storage Cabinet
Codice prodotto. 15779739 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Anthracite Gray, Light Gray
Anthracite Gray, Warning Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15779739 Anthracite Gray, Light Gray Pezzo
15746018 Anthracite Gray, Warning Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15779739 Fornitore Asecos™ N. del fornitore 3055704130567
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For the safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
  • Robust construction and longevity – sturdy all-welded construction for high industrial requirements
  • High-quality, scratch-resistant outer body
  • Double-walled door construction
  • In accordance with TRGS 510
  • Available with double or single wing doors
  • Modern bicolor design
  • Ventilation – ready for connection to a technical exhaust system (DN 75), natural ventilation at the cabinet bottom
  • Adjusting aids are integrated in the cabinet base, fast and effective compensation for uneven floors
  • Interior equipment available includes height-adjustable shelves, pull-out shelves and bottom collecting sumps
  • Powder-coated textured surface
  • No unauthorized use – doors lockable with cylinder locking, integrated into the turning handle
Specifica
Certificazione/Conformità TRGS 510
Configurazione 2 x 50 kg powder-coated sheet steel shelves; 1 x 50 kg galvanized sheet steel insert; 1 x 22 L galvanized sheet steel sump
Descrizione Powder-coated sheet steel construction
Dimensioni interne (L x P x A) 493 x 486 x 990 mm
Dimensioni (P x L x A) 520 x 545 x 1105 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Storage of non-flammable and toxic substances
Capacità portata carico Shelves: 50 kg each, Insert: 50 kg, Sump 22 L, Maximum load: 400 kg
N. di sportelli 1
N. di ripiani 2
Tipo di ripiano Shelf
Rivestimento superficiale Powder-coated
Peso (sistema metrico) 54.5 kg
Colore Anthracite Gray, Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 20.47 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 43.50 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 990 mm
Materiale Steel
Product Type Safety Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 21.46 in.