Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC Two-Door Light Gray Safety Storage Cabinet
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15895101 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico:
3 x Galvanized Sheet Steel Shelves: 100 kg each, Insert: 60 kg, Sump: 33 L, Maximum load: 600 kg
3 x powder-coated sheet steel shelves, 100 kg each, Insert 60 kg, Sump 33 L, Maximum load 600 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico Dimensione della confezione
15895101 3 x Galvanized Sheet Steel Shelves: 100 kg each, Insert: 60 kg, Sump: 33 L, Maximum load: 600 kg Pezzo
15556875 3 x powder-coated sheet steel shelves, 100 kg each, Insert 60 kg, Sump 33 L, Maximum load 600 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15895101 Fornitore Asecos™ N. del fornitore 3049504130508
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For the safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
  • Robust construction and longevity – sturdy all-welded construction for high industrial requirements
  • High-quality, scratch-resistant outer body
  • Double-walled door construction
  • In accordance with TRGS 510
  • Available with double or single wing doors
  • Modern bicolor design
  • Ventilation – ready for connection to a technical exhaust system (DN 75), natural ventilation at the cabinet bottom
  • Adjusting aids are integrated in the cabinet base, fast and effective compensation for uneven floors
  • Interior equipment available includes height-adjustable shelves, pull-out shelves and bottom collecting sumps
  • Powder-coated textured surface
  • No unauthorized use – doors lockable with cylinder locking, integrated into the turning handle
Specifica
Certificazione/Conformità TRGS 510
Configurazione 3 x 100 kg galvanized sheet steel shelves; 1 x 60 kg galvanized sheet steel insert; 1 x 33 L galvanized sheet steel sump
Dimensioni interne (L x P x A) 493 x 996 x 1835 mm
Dimensioni (P x L x A) 520 x 1055 x 1950 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Storage of non-flammable and toxic substances
Capacità portata carico 3 x Galvanized Sheet Steel Shelves: 100 kg each, Insert: 60 kg, Sump: 33 L, Maximum load: 600 kg
N. di sportelli 2
N. di ripiani 3
Tipo di ripiano Shelf
Rivestimento superficiale Powder-coated
Peso (sistema metrico) 110 kg
Colore Anthracite Gray, Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 20.47 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 76.77 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 1835 mm
Materiale Steel
Product Type Safety Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 41.54 in.