Learn More
Huber CT50 Single OLÉ
Codice prodotto. 17457673
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
-50°C to 50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
17457673 -50°C to 50°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17457673 Fornitore Huber N. del fornitore 3045.0003.98
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
CT50 Single OLÉ cold trap can be connected to rotary evaporators or any other application requiring low temperatures for solvent recovery.
  • CT50 Single OLÉ Cold Trap
  • Temperature range: -50 to 50 °C
  • Cool down rate from 20°C to -45°C >= 2.5 min
  • Cool down rate from 20°C to -50°C >= 4 min
  • Power supply: 220/240 V 1~/2~ 50/60 Hz
  • With natural refrigerant
  • RS232/serial with the LAI commands G,v,L (SpyLight compatible)
Specifica
Materiale Stainless Steel
Tipo Cold Trap
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -50°C to 50°C