Learn More
CTEP, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489107
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489107 5 mg 5mg
16482617 50 mg 50mg
16426528 10 mg 10mg
16406776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16489107 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15445
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress CTEP (RO 4956371) is a novel, long-acting, orally bioavailable allosteric antagonist of mGlu5 receptor with IC50 of 2.2 nM, and shows > 1000-fold selectivity over other mGlu receptors.
CTEP (RO 4956371) is a novel, long-acting, orally bioavailable allosteric antagonist of mGlu5 receptor with IC50 of 2.2 nM, and shows > 1000-fold selectivity over other mGlu receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico CTEP
CAS 871362-31-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H13ClF3N3O
Quantità 5 mg
Sinonimo RO 4956371 mGluR5 inhibitor
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.25 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(N2C(C)=C(C#CC3=CC(Cl)=NC=C3)N=C2C)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 391.77
Peso formulazione 391.77
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only