Learn More
Sartorius Cubis™ High-Capacity Micro Balance
Offering high accuracy and weighing performance. Sartorius Cubis™ High-Capacity Micro-Balances include excellent repeatability, fast response time, optimal ease of use, and ergonomics.
23550.00€ - 30850.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO, FDA/USP, GMP, GLP, UL Listed, CE compliant
Tempo di stabilizzazione 3.5 sec.
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Tipo High-Capacity Micro Balance
Modalità di pesatura Mass unit conversion, density determination, stati
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Prezzo Quantità e disponibilità  
15718259
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MSA36P-000-DH
6 g, 31 g 0.001, 0.01 mg
23550.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
15989386
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MSA36S-000-DH
31 g 0.001 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15999386
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MSA66P-000-DH
12 g, 61 g 0.001, 0.01 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Reliably weigh small samples directly into large sample vessels (up to 50mL volumetric flask)
    • Promote accuracy by eliminating the quantitative transfer process to avoid errors and sample loss
    • No more wasting of expensive samples- Save costs by eliminating the need for using weigh boats and/or weigh paper
  • Extended space on large 50 mm diameter weighing pan ideal for vessels requiring a larger support area (comes standard with 66S and 66P models only)
  • Adjustable titanium sample holder allows the use of long-necked round-bottom flasks, cylindrical HPLC bottles and test tubes for ease of use and ergonomics to reduce the risk of spillage (comes standard with all high-capacity micro models)
  • Optional climate sensor available, perfect for monitoring ambient conditions (temperature, barometric pressure, and humidity) within the weighing chamber
  • Two full-resolution (S) and two Polyrange (P) models available
  • All models are available with an MSA color touchscreen and automatic glass draft shield (DH)
  • Guide-assisted leveling (graphically shows which way to move the leveling feet)
  • Q-Apps available - standard and customized
Specifica
Specifica
ISO, FDA/USP, GMP, GLP, UL Listed, CE compliant
5°C to 40°C
Mass unit conversion, density determination, stati
181 mm
100/240 VAC 50/60 Hz
3.5 sec.
High-Capacity Micro Balance
Weighing cell: 222mm; display: 240mm
Weighing cell: 435mm; display: 358mm