Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36P
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17947390 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D HWL
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
17947390 MCA36P-3S00-D Pezzo
17947380 MCA36P-3CEU-D Pezzo
17987430 MCA36P-3CEU-D HWL Pezzo
17967400 MCA36P-3CEU-D QP1 Pezzo
17937380 MCA36P-3CEU-D QP1 HWL Pezzo
17977400 MCA36P-3CEU-D QP99 Pezzo
17907410 MCA36P-3S00-D HWL Pezzo
17997400 MCA36P-3S00-D QP1 Pezzo
17957390 MCA36P-3S00-D QP1 HWL Pezzo
17957380 MCE36P-3CEU-D Pezzo
17957420 MCE36P-3CEU-D HWL Pezzo
17967420 MCE36P-3S00-D Pezzo
17917400 MCE36P-3S00-D HWL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17947390 Fornitore Sartorius N. del fornitore MCA36P3S00D
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione MCA
Capacità 101, 32 g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 0.001, 0.01 mg
Include 36P Weighing Module
Modello MCA36P-3S00-D
Tempo di stabilizzazione 3.5, 2.5 sec.
Tipo Balance
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Altezza (sistema metrico) 302 mm