Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S
Codice prodotto. 17997390 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
17997390 MCA36S-3CEU-D QP1 Pezzo
17987400 MCA36S-3CEU-D Pezzo
17958270 MCA36S-3CEU-D HWL Pezzo
17917410 MCA36S-3CEU-D QP1 HWL Pezzo
17907400 MCA36S-3CEU-D QP99 Pezzo
17927400 MCA36S-3S00-D Pezzo
17937410 MCA36S-3S00-D HWL Pezzo
17997370 MCA36S-3S00-D QP1 Pezzo
17927410 MCA36S-3S00-D QP1 HWL Pezzo
17977420 MCE36S-3CEU-D Pezzo
17937400 MCE36S-3CEU-D HWL Pezzo
17957400 MCE36S-3S00-D Pezzo
17987420 MCE36S-3S00-D HWL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17997390 Fornitore Sartorius N. del fornitore MCA36S3CEUD QP1
Spedizione stimata: 28-12-2026
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione MCA
Capacità 32 g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 0.001 mg
Include 36S Weighing Module, Pharma QP1
Modello MCA36S-3CEU-D QP1
Tempo di stabilizzazione 3.5 sec.
Tipo Balance
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Altezza (sistema metrico) 302 mm