Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S
Codice prodotto. 17907390 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
MCA66S-3CEU-D
MCA66S-3CEU-D HWL
MCA66S-3CEU-D QP1
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL
MCA66S-3CEU-D QP99
MCA66S-3S00-D
MCA66S-3S00-D HWL
MCA66S-3S00-D QP1
MCA66S-3S00-D QP1 HWL
MCE66S-3CEU-D
MCE66S-3CEU-D HWL
MCE66S-3S00-D
MCE66S-3S00-D HWL
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
17907390 MCA66S-3CEU-D Pezzo
17937390 MCA66S-3CEU-D HWL Pezzo
17907420 MCA66S-3CEU-D QP1 Pezzo
17967390 MCA66S-3CEU-D QP1 HWL Pezzo
17997410 MCA66S-3CEU-D QP99 Pezzo
17937420 MCA66S-3S00-D Pezzo
17987390 MCA66S-3S00-D HWL Pezzo
17927420 MCA66S-3S00-D QP1 Pezzo
17947420 MCA66S-3S00-D QP1 HWL Pezzo
17907430 MCE66S-3CEU-D Pezzo
17927380 MCE66S-3CEU-D HWL Pezzo
17937430 MCE66S-3S00-D Pezzo
17927430 MCE66S-3S00-D HWL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17907390 Fornitore Sartorius N. del fornitore MCA66S3CEUD
Spedizione stimata: 20-11-2026
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione MCA
Capacità 61 g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 0.001 mg
Include 66S Weighing Module
Modello MCA66S-3CEU-D
Tempo di stabilizzazione 3.5 sec.
Tipo Balance
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Altezza (sistema metrico) 302 mm