Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-place) Balance, MCA User Interface
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
7425.00€ - 15835.00€
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tipo di collegamento 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Tipo di display 7 in. Color Touch TFT in 16:9 Format
Livellamento Automation motorized
Materiale Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità Include Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Include Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
16339861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA623S-2S00-R
620 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report Draft shield R: Stainless steel frame
7425.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16243242
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA623S-2S00-R QP99
620 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software Draft shield R: Stainless steel frame
9775.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16223182
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA1203S-2S00-R QP99
1200 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report. QP99 software Draft shield R: Stainless steel frame
12395.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16223202
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA2203S-2S00-R QP99
2200 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software Draft shield R: Stainless steel frame
13005.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16263212
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA3203S-2S00-R QP99
3200 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software Draft shield R: Stainless steel frame
13315.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16203232
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA5203S-2S00-R QP99
5200 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software Draft shield R: Stainless steel frame
15835.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • 21 CFR Part 11 compliance
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Oustanding service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
  • Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
    (draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
Warranty
10-year warranty
Specifica
Specifica
21 CFR PART 11 17025 USP 41
7 in. Color Touch TFT in 16:9 Format
Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim
0°C to +40°C
10 anni
122/284/373 mm
100/240 V (± 10%)
50/60 Hz (± 5%)
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Automation motorized
Draft shield R: Stainless steel frame
Precision (3-place) Balance
240 mm
120/240 V
1.0 A