Learn More
Sartorius Cubis™ III Analytical Balance, 120 g, 0.1 mg, EU Verified for France, Manual Glass Draft Shield
Codice prodotto. 31932755 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.1 mg
Capacità:
120 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932755 0.1 mg 120 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932755 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB124S1FRU
Spedizione stimata: 14-01-2027
Advanced analytical balance designed to deliver highly accurate and reliable weighing results for laboratory and research applications.
  • Cubis III electronic analytical balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.1 mg, nominal maximum load (Max) 120 g
  • Manual glass draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 120 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.1 mg
Tipo Analytical Balance