Learn More
Sartorius Cubis™ III Analytical Balance, 220 g, 0.1 mg, Non-Verified, Global, Standard Version, Draft Shield - Automatic Glass with Ionizer
Codice prodotto. 31932921 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.1 mg
Capacità:
220 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932921 0.1 mg 220 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932921 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB224S1S0I
Spedizione stimata: 14-12-2026
Advanced analytical balance designed to deliver highly accurate and reliable weighing results for laboratory and research applications.
  • Cubis III electronic analytical balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.1 mg, nominal maximum load (Max) 220 g
  • Automatic glass draft shield with ionizer
  • Standard version non-verified, all units
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 220 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.1 mg
Tipo Analytical Balance