Learn More
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 10.1, 32 g, 0.001, 0.01 mg, MDS, Non-Verified, Global, Standard Version
Codice prodotto. 31932694 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.001, 0.01 mg
Capacità:
10.1, 32 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932694 0.001, 0.01 mg 10.1, 32 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932694 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB36P1S0A
Spedizione stimata: 07-01-2027
High-capacity micro balance designed for precise weighing of larger sample quantities while maintaining exceptional micro-level accuracy.
  • Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.001, 0.01 mg, nominal maximum load (Max) 10.1, 32 g
  • Automatic glass draft shield
  • Standard version non-verified, all units
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 10.1, 32 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.001, 0.01 mg
Tipo High-capacity Micro Balance