Learn More
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 12, 61 g, Non-Verified, Global, Standard Version
Codice prodotto. 31932701 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.001, 0.01 mg
Capacità:
12, 61 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932701 0.001, 0.01 mg 12, 61 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932701 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB66P1S0U
Spedizione stimata: 14-01-2027
High-capacity micro balance designed for precise weighing of larger sample quantities while maintaining exceptional micro-level accuracy.
  • Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.001, 0.01 mg, nominal maximum load (Max) 12, 61 g
  • Manual glass draft shield
  • Standard version non-verified, all units
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 12, 61 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.001, 0.01 mg
Tipo High-capacity Micro Balance