Learn More
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 32 g, 0.001 mg, EU Verified for France, QP99 and HWL Licensed
Codice prodotto. 31932786 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.001 mg
Capacità:
32 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932786 0.001 mg 32 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932786 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB36S1FRIC
Spedizione stimata: 14-01-2027
High-capacity micro balance designed for precise weighing of larger sample quantities while maintaining exceptional micro-level accuracy.
  • Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.001 mg, nominal maximum load (Max) 32 g
  • Automatic glass draft shield and ionizer
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
  • QP99 licensed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.001 mg
Tipo High-capacity Micro Balance