Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 10.1 g, Non-Verified, Global, Standard Version
Codice prodotto. 31932737 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.001 mg
Capacità:
10.1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932737 0.001 mg 10.1 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932737 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB10.6S1S0A
Spedizione stimata: 08-01-2027
High-precision micro balance designed for ultra-sensitive weighing applications in laboratory and research environments.
  • Cubis III electronic micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.001 mg, nominal maximum load (Max) 10.1 g
  • Automatic round glass draft shield
  • Standard version non-verified, all units
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 10.1 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.001 mg
Tipo Micro Balance