Learn More
Sartorius Cubis™ III Precision Balance, 1.2 kg, 1 mg, EU Verified Except France, Manual Glass Draft Shield
Codice prodotto. 31932962 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
1 mg
Capacità:
1.2 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932962 1 mg 1.2 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932962 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB1203S1EUU
Spedizione stimata: 14-01-2027
High-performance precision balance engineered for accurate and reliable weighing in laboratory, industrial, and quality control applications.
  • Cubis III electronic precision balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 1 mg, nominal maximum load (Max) 1.2 kg
  • Manual glass draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1.2 kg
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 1 mg
Tipo Precision Balance