Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 120 g, HWL, EU Verified Except France
Codice prodotto. 31932688 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.01 mg
Capacità:
120 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932688 0.01 mg 120 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932688 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB125S1EUI
Spedizione stimata: 14-01-2027
Semi-micro balance designed for highly accurate weighing applications, providing reliable performance for laboratory and research environments.
  • Cubis III electronic semi-micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.01 mg, nominal maximum load (Max) 120 g
  • Automatic glass draft shield and ionizer
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 120 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.01 mg
Tipo Semi-micro Balance