Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 220 g, 0.005 mg, EU Verified Except France, QP99 and HWL Licensed
Codice prodotto. 31932879 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.005 mg
Capacità:
220 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31932879 0.005 mg 220 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31932879 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB226S51EUIC
Spedizione stimata: 14-01-2027
Semi-micro balance designed for highly accurate weighing applications, providing reliable performance for laboratory and research environments.
  • Cubis III electronic semi-micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.005 mg, nominal maximum load (Max) 220 g
  • Automatic glass draft shield and ionizer
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
  • QP99 licensed
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 220 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.005 mg
Tipo Semi-micro Balance