Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 220 g, 0.01 mg, EU Verified Except France, Manual Glass Draft Shield
Codice prodotto. 31933006 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
0.01 mg
Capacità:
220 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Capacità Dimensione della confezione
31933006 0.01 mg 220 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31933006 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB225S1EUU
Spedizione stimata: 07-01-2027
Semi-micro balance designed for highly accurate weighing applications, providing reliable performance for laboratory and research environments.
  • Cubis III electronic semi-micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.01 mg, nominal maximum load (Max) 220 g
  • Manual glass draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 220 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.01 mg
Tipo Semi-micro Balance