Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSE Precision Balance with Manual Draft Shield
For users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and data management.
4721.00€ - 7571.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO, FDA/USP, GxP
Tipo di collegamento Optional interfaces: RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, including PS/2 port
Tipo di display LCD, Black and White
Include Manual Draft Shield
Protezione IP IP 54
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Capacità Leggibilità Tempo di stabilizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Capacità Leggibilità Tempo di stabilizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10461445
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
MSE623P-000-DE
MSE623P 150, 300, 620 g 1, 2, 5 mg ≤0.8 sec. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10126164
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
MSE323S-000-DE
MSE323S 320 g 1 mg ≤1 sec. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10626105
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
MSE2203P-000-DE
MSE2203P 1, 2.2 kg 1, 10 mg ≤1.5 sec. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
MSE Toploader Balances are part of the Cubis modular equipment series, which incorporates a precisely-machined second generation monolithic weigh cell for increased accuracy and ultra-fast response for quick results with outstanding repeatability. Cubis is the first and only balance to automatically check, perform and document its exact leveling. 
  • Offers the highest level of safety by providing uncompromising reliability of weighing results and conformity to standards
  • Short measurement times result in time gained—for every single measurement
  • Comes standard with motorized leveling function—provides valuable support to always have a leveled balance 
  • Features isoCAL, a fully automatic calibration/adjustment function
  • Q-Pan: Automatically minimizes off-center loading errors to maximize weighing accuracy
  • Interfaces, such as: Bluetooth™ (wireless), 9-pin RS232C with PS2 port (for the connection of a keyboard or barcode scanner) or an additional 25-pin RS232C port are optionally available
  • Manual glass draft shield with antistatic coating and easy-glide doors for maximum safety
  • Protected against dust and water
  • Offers a wide selection of accessories for extended options
  • Pan Size: 206 x 206mm (except for Model 5202S, which measures 140 x 140mm)
MSE Display and Control Unit
  • Large, high-contrast LCD with clearly structured keys for precise activation of functions
  • Easy-to-understand menu guidance with short text prompts
  • Comes standard with built-in USB and 25-pin RS232C communication interfaces
  • Perfect for users who need to weigh with the highest accuracy, but who have less complex application/communication requirements
  • Applications include: Basic weighing, weighing in percent, averaging (animal weighing), mass unit conversation, counting, net/total formulation, density determination (buoyancy method only), totalizing, calculations
Specifica
Specifica
ISO, FDA/USP, GxP
LCD, Black and White
IP 54
Square
Precision Balance
191 x 193 x 172 mm
172 mm
191 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 w
50/60 Hz
Optional interfaces: RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, including PS/2 port
Manual Draft Shield
Assisted
5°C to 40°C
Grams
140 mm
172 mm
140 mm
100/240 V
1 A