Learn More
MedChemExpress Cucurbitacin I
Codice prodotto. 16442569
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442569 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16442569 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN1405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Cucurbitacin I is a natural selective inhibitor of JAK2/STAT3, with potent anti-cancer activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 514.65 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 2222-07-3
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.31 mM)
Sinonimo Elatericin B∣ JSI-124∣ NSC-521777
Bersaglio STAT∣JAK
Quantità 1 mg