Learn More
CUDC-101, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483718
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483718 10 mg 10mg
16466457 5 mg 5mg
16440107 50 mg 50mg
16414796 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16483718 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10223
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico CUDC-101
CAS 1012054-59-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H26N4O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (57.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OCCCCCCC(NO)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 434.49
Peso formulazione 434.49
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only