Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 25923™
Codice prodotto. 12905743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Loops/Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12905743 5 Loops/Pack pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Se si desidera ordinare, è necessario firmare un contratto ATCC.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12905743 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R4607010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Se si desidera ordinare, è necessario firmare un contratto ATCC.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ATCC® 25923TM*
Descrizione Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 25923™
Formato Culti-Loops
Product Type Culti-Loop
Target Organism Class Cocci
Quantità 5 Loops/Pack
Strain Designations Seattle 1943
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.