Learn More
R&D Systems™ Cultrex ReadyBME, Stem Cell Qualified, Reduced Growth Factor
Codice prodotto. 18401750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18401750 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18401750 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3434050RTU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.58€
    129.15€ / 50mL
    Risparmia 16.43€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Pre-diluted Cultrex Stem Cell-Qualified RGF Basement Membrane Extract
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 50 mL